等級
BioPerformance Certified
for molecular biology
品質等級
形狀
solution
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH值
7.5
有用的pH值範圍
7.0-9.0
吸收
≤0.05 at 290 at 40%
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
一系列 TRIZMA 碱和 TRIZMA HCl 的预混合溶液,为 Tris 缓冲液提供常用的 pH 值。不必混合或调节 pH 值。保证精确度 ± 0.1 个 pH 单位。
應用
Trizma®盐酸溶液已被用作肾脏类器官细胞转录组学研究中的缓冲剂。
法律資訊
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Comparative analysis and refinement of human PSC-derived kidney organoid differentiation with single-cell transcriptomics
Cell Stem Cell, 23(6), 869-881 (2018)