主要文件
T1661
培养管
size 12 mm × 75 mm , Snap-cap supplied, polystyrene tube
别名:
culture tube, test tube, test tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121706
NACRES:
NB.13
材料
cap (Snap-cap)
polystyrene tube
round bottom
straight neck
無菌
sterile
特點
neck thread push fit
包裝
case of 500 ea (individually wrapped)
製造商/商標名
Simport T405-1
容量
5 mL
尺寸
12 mm × 75 mm , Snap-cap supplied
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
特點和優勢
  • Kimble®培养管采用低溶出、耐化学腐蚀的硼硅玻璃制成。
  • 这些可重复使用的培养管的顶端边缘经火抛光处理。
  • 壁厚均匀,确保最大程度的热传递。
  • 标记点印于耐用的白色陶瓷珐琅。
包裝
采用坚固的纸板箱包装,内部有网格,可最大限度地减少运输和搬运过程中的损坏。
法律資訊
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)