主要文件
T1331
Sigma-Aldrich
Tat-Beclin 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-Gly-Gly-Thr-Asn-Val-Phe-Asn-Ala-Thr-Phe-Glu-Ile-Trp-His-Asp-Gly-Glu-Phe-Gly-Thr
分子量:
3741.10
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.32
化驗
≥95% (HPLC)
品質等級
形狀
lyophilized powder
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
TAT-BECLIN-1(自噬激活剂)肽衍生自附着于HIV-1 Tat蛋白转导结构域的自噬蛋白beclin 1中一段区域。该肽包含N端来自Tat蛋白转导结构域的11个氨基酸、C端来自beclin 1的18个氨基酸(267-284 aa)以及一个GG接头。
生化/生理作用
TAT-BECLIN-1(自噬激活剂)肽可在体外减少聚谷氨酰胺扩展蛋白聚集体的积累以及病原体的复制。该肽还被发现可降低被不同病毒感染的小鼠的死亡率。TAT-BECLIN-1肽被预测可通过自噬刺激细胞死亡。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Identification of a candidate therapeutic autophagy-inducing peptide.
Shoji-Kawata S, et al.
Nature, 494(7436), 201-201 (2013)
Autosis is a Na+, K+-ATPase?regulated form of cell death triggered by autophagy-inducing peptides, starvation, and hypoxia?ischemia.
Liu Y, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 110(51), 20364-20371 (2013)