主要文件
SYNS380216
Synthware long syringe needle for solvent retrieval
Gauge 18, O.D. × L 1.2 mm × 180 mm , Bevel Tip, stainless steel
别名:
Synthware S380216, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
stainless steel
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kemtech S380216
外徑 × 長度
1.2 mm × 180 mm , Bevel Tip
針規
18 , Bevel Tip
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Syringe Needle, Stainless Steel, 1.2mm, 18G, 180mm
應用
kemetch; synthware; syrnge needle; stainless steel
特點和優勢
Organic Chemistry
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)