主要文件
SYNS371207
Synthware Glass syringe
borosilicate glass 3.3, capacity 50 mL
别名:
Synthware S371207, glass sample syringe
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass 3.3
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kemtech S371207
容量
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Glass Syringe (For Lab Use Only), Capacity: 50mL
應用
kemetch; synthware; SYRINGE
特點和優勢
Organic Chemistry
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)