材料
borosilicate glass 3.3
特點
needle Blunt Tip
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kemtech S371104
容量
25 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Microliter Sample Syringe, Capacity: 25ul
應用
kemetch; synthware; syringe; microliter
特點和優勢
Organic Chemistry
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
SYNS371104-1EA | 4065270932334 |