主要文件
SYNP160704
Synthware cylindrical pressure vessel
bottle capacity 4 mL, O.D. × L 13 mm × 80 mm, bushing type, #7
别名:
Synthware P160704, pressure tube
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
特點
bushing type #7
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kemtech P160704
外徑 × 長度
13 mm × 80 mm
瓶容量
4 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Pressure Vessel, Heavy Wall, Cylindrical, 4mL, #7 Gl Thread.Includes Accessories: B100007 + R107EP
應用
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
特點和優勢
Organic Chemistry
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)