主要文件
SYNP160002D
Synthware cylindrical pressure vessel with protective coating
bottle capacity 35 mL, O.D. × L 26 mm × 125 mm, bushing type, #15
别名:
Synthware P160002D, pressure tube
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
特點
bushing type #15
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kemtech P160002D
外徑 × 長度
26 mm × 125 mm
瓶容量
35 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Pressure Vessel, Heavy Wall, Cylindrical, 35mL, #15, 26X125mm, Protective Coating,Working Temp -40A°C To 80A°C,Includes Accessories: B100015 + R111EP
應用
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
特點和優勢
Organic Chemistry
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)