主要文件
SYNF811325SN
Synthware Volumetric flask, Class A with PFTE stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 25 mL
别名:
Synthware F811325SN, measuring flask, graduated flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
材料
PTFE
borosilicate glass 3.3
特點
class A
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kemtech F811325SN
容量
25 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Volumetric Flask, Heavy Wall, 25mL, Class A, #13 PTFE Stopper
應用
kemetch; synthware; flask; volumetric flask; class a
特點和優勢
Organic Chemistry
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)