主要文件
SRP8007
Sigma-Aldrich
DLK2 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >90% (SDS-PAGE)
别名:
C1QTNF3, Epidermal growth factor-like protein 9, Protein delta homolog 2 (DLK-2)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
生物源
human
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
化驗
>90% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
分子量
~70 kDa by SDS-PAGE
包裝
pkg of 10 μg
儲存條件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
≥0.2 mg/mL
雜質
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
顏色
clear
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... DLK2(65989)
相关类别
一般說明
DLK2 regulates adipogenesis.
外觀
Solution in PBS.
其他說明
Signal peptide and the extracellular domain of human DLK2 (aa 1-306) are fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG.
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)