主要文件
SRP6027
Sigma-Aldrich
UbcH5b 人
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
别名:
UbcH
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.32
生物源
human
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
分子量
17.0 kDa
包裝
pkg of 10 μg
濃度
~1.0 mg/mL
雜質
Endotoxin, tested
NCBI登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
基因資訊
human ... UB2D2(7322)
一般說明
E2泛素结合酶(UbcH5b),也称为泛素结合酶E2D2(UBE2D2),属于E2泛素结合酶的活性类别,其中还包括UbcH5A和UbcH5c。αβUbcH5b结构包含四个N末端螺旋,然后是四链反平行折叠。
生化/生理作用
E2泛素结合酶(UbcH5b)是E3复合物SCFβ-TrCP的重要组成部分,在磷酸化IκBα泛素化中起重要作用。UbcH5b与E2酶活性类别的其他成员一起在许多调节蛋白和异常蛋白(包括重要的人类转录因子,例如p53,核因子-κB(NF-κB)和c-fos)的降解中起着至关重要的作用。
外觀
在含有0.5 mM DTT的20 mM Tris-HCl(pH 7.5)中以1.0 mg/ml的浓度提供。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Solution structure of the ubiquitin-conjugating enzyme UbcH5B.
Houben K
Journal of Molecular Biology, 344(2), 513-526 (2004)
The Shigella flexneri effector OspG interferes with innate immune responses by targeting ubiquitin-conjugating enzymes.
Kim DW
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 102(39), 14046-14051 (2005)