Merck
SRE0038
Sigma-Aldrich
β-葡萄糖醛酸酶
lyophilized powder, β-glucuronidase ≥1,500,000 units/g solid
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
生物源
abalone
形狀
lyophilized powder
β-glucuronidase activity
≥1,500,000 units/g solid
secondary activity
≤300,000 units/g solid sulfatase
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
比较不同酶性能的新技术文章
了解更多
关于Sigma R&D生成的最新应用数据以便使用不同来源的酶优化不同药物类别的水解,并使用色谱纯化酶降低酯酶活性的影响,导致6-MAM转化为吗啡
單位定義
在37℃,pH 3.8(30分钟检测)条件下,一个Sigma或改良的Fishman单位可每小时从酚酞葡糖苷酸中释放1.0 μg酚酞。
外觀
以含有 Trizma® 和 L-精氨酸的冻干粉形式提供
法律資訊
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.