Merck
SML3821
Sigma-Aldrich
CAS-12290-201
≥98% (HPLC)
别名:
3-((1-(2-chloroacetyl)azetidin-3-yl)methyl)-7-fluoroquinazolin-4(3H)-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H13ClFN3O2
分子量:
309.72
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
儲存溫度
2-8°C
生化/生理作用
CAS-12290-201, a fluoroquinazolinone compound, is cell penetrant, selective and potent chemical probe for deubiquitinating enzymes (DUB) VCPIP1. CAS-12290-201 covalently labels the catalytic cysteine of VCPIP1.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3