Merck
SML3812
Sigma-Aldrich
Asunaprevir
≥98% (HPLC)
别名:
Asunaprevir, BMS650032, 3-Methyl-N-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-L-valyl-(4R)-4-[(7-chloro-4-methoxy-1-isoquinolinyl)oxy]-N-{(1R,2S)-1-[(cyclopropylsulfonyl)carbamoyl]-2-vinylcyclopropyl}-L-prolinamide, ASV, BMS 650032, BMS-650032
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C35H46ClN5O9S
分子量:
748.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
CC(C)(C)[C@@H](C(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(=O)N[C@@]2(C[C@H]2C=C)C(=O)NS(=O)(=O)C3CC3)OC4=NC=C(C5=C4C=C(C=C5)Cl)OC)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C35H46ClN5O9S/c1-9-19-16-35(19,31(44)40-51(46,47)22-11-12-22)39-28(42)25-15-21(49-29-24-14-20(36)10-13-23(24)26(48-8)17-37-29)18-41(25)30(43)27(33(2,3)4)38-32(45)50-34(5,6)7/h9-10,13-14,17,19,21-22,25,27H,1,11-12,15-16,18H2,2-8H3,(H,38,45)(H
InChI 密鑰
XRWSZZJLZRKHHD-QGQNBIQGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
Asunaprevir (ASV; BMS-650032) is an orally active, potent and selective hepatitis C virus (HCV) NS3 protease inhibitor (HCV NS3/4A IC50 = 0.7 nM; GBV-B NS3/4A IC50 = 21 µM, IC50 >5 µM using 11 human serine and cysteine proteases) that targets the NS3/4A protease complex with high affinity (Ki = 0.4 and 0.24 nM, using genotypes 1a (H77) and 1b (J4L6S), respectively). ASV inhibits HCV replication in cultures (IC50 = 1-4 nM/replicon genotypes 1 & 4, 67 nM-1.162 µM/replicon genotypes 2 & 3, >12 μM against a panel of other RNA viruses).
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
STOT RE 2
標靶器官
Liver
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)