Merck
SML3763
Sigma-Aldrich
HSL-IN-1
≥97% (NMR)
别名:
B-[5-Chloro-2-[[[6-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinyl]carbonyl]amino]phenyl]boronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H13BClF3N2O4
分子量:
436.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥97% (NMR)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
-10 to -25°C
生化/生理作用
HSL-IN-1 is an orally available, potent, and selective inhibitor of Hormone-sensitive lipase (HSL) that exhibits an antilipolytic effect on rats.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3