Merck
SML3471
Sigma-Aldrich
MSC-5350
≥98% (HPLC)
别名:
5-[2-[5-Chloro-2-[[(5-methoxy-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]phenyl]ethynyl]-4-methoxy-N,N-dimethyl-2-pyridinecarboxamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H23ClN4O5S
分子量:
551.01
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(N(C)C)C1=NC=C(C(OC)=C1)C#CC2=CC(Cl)=CC=C2NS(=O)(C3=CC=C(C4=CC=CN=C43)OC)=O
生化/生理作用
MSC-5350 is a cell penetrant negative control of MCT4 (monocarboxylate transporter 4 ) probe MSC-4381.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3