主要文件
SML3380
Sigma-Aldrich
Phenoxyethyl isobutyrate
≥95% (HPLC)
别名:
Propanoic acid, 2-methyl-, 2-phenoxyethyl ester (9CI, ACI)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H16O3
CAS号:
分子量:
208.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
oil
顏色
, Colorless to light brown
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O(CCOC(=O)C(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-10(2)12(13)15-9-8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
InChI 密鑰
MJTPMXWJHPOWGH-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
Competitive antagonst of olfactory receptor OR2AT4
Phenoxyethyl isobutyrate is an antagonist of olfactory receptor OR2AT4, a G-protein-coupled receptor (GPCR) also expressed in human primary keratinocytes.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
278.9 °F - closed cup
閃點(°C)
137.16 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)