Merck
SML3174
Sigma-Aldrich
Icariside II
≥98% (HPLC)
别名:
5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methylbut-2-enyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxychromen-4-one, Baohuoside-I, Icariin II, Baohuoside I
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H30O10
分子量:
514.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D -101 to -129°, c = 0.5 in ethanol
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)Oc2[c](c3c([o]c2c4ccc(cc4)OC)c(c(cc3O)O)CC=C(C)C)=O
InChI
1S/C27H30O10/c1-12(2)5-10-16-17(28)11-18(29)19-21(31)26(37-27-23(33)22(32)20(30)13(3)35-27)24(36-25(16)19)14-6-8-15(34-4)9-7-14/h5-9,11,13,20,22-23,27-30,32-33H,10H2,1-4H3/t13-,20-,22+,23+,27-/m0/s1
InChI 密鑰
NGMYNFJANBHLKA-LVKFHIPRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
Icariside II (Baohuoside-I) is a flavonoid with cytoprotective, neuroprotective, antiproliferative, and erectile function properties.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)