SML3109
Afatinib
≥98% (HPLC)
别名:
(2E)-N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]-6-quinazolinyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide, (S,E)-N-(4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-(tetrahydrofuran-3-yloxy)quinazolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide, BIBW 2992, BIBW-2992, BIBW2992
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(C)C/C=C/C(NC1=CC(C(NC2=CC=C(C(Cl)=C2)F)=NC=N3)=C3C=C1O[C@H]4CCOC4)=O
InChI
1S/C24H25ClFN5O3/c1-31(2)8-3-4-23(32)30-21-11-17-20(12-22(21)34-16-7-9-33-13-16)27-14-28-24(17)29-15-5-6-19(26)18(25)10-15/h3-6,10-12,14,16H,7-9,13H2,1-2H3,(H,30,32)(H,27,28,29)/b4-3+/t16-/m0/s1
InChI 密鑰
ULXXDDBFHOBEHA-CWDCEQMOSA-N
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
標靶器官
Kidney,Skin
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3