Merck
SML2351
Sigma-Aldrich
普拉达沙
≥98% (HPLC)
别名:
N-[[2-[[[4-[[[(己氧基氧基)羰基]氨基]亚氨基甲基]苯基]氨基]甲基] -1-甲基-1H-苯并咪唑-5-基]羰基] -N-2-吡啶基-β-丙氨酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H41N7O5
分子量:
627.73
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(OCCCCCC)NC(C(C=C1)=CC=C1NCC2=NC3=CC(C(N(CCC(OCC)=O)C4=NC=CC=C4)=O)=CC=C3N2C)=N
InChI
1S/C34H41N7O5/c1-4-6-7-10-21-46-34(44)39-32(35)24-12-15-26(16-13-24)37-23-30-38-27-22-25(14-17-28(27)40(30)3)33(43)41(20-18-31(42)45-5-2)29-11-8-9-19-36-29/h8-9,11-17,19,22,37H,4-7,10,18,20-21,23H2,1-3H3,(H2,35,39,44)
InChI 密鑰
KSGXQBZTULBEEQ-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
达比加群酯是达比加群的前药,达比加群是一种非肽直接凝血酶抑制剂。达比加群是一种抗凝剂,可直接抑制游离的和血纤蛋白结合的凝血酶。达比加群经证明可以预防不是由心脏瓣膜问题引起的房颤患者的中风。
非肽直接凝血酶抑制剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Wolfgang G Eisert et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 30(10), 1885-1889 (2010-07-31)
Dabigatran is a highly selective, reversible, and potent thrombin inhibitor and is orally available as the prodrug, dabigatran etexilate. It has shown antithrombotic efficacy in animal models of thrombosis, with a rapid onset of action and predictable pharmacodynamic response. Peak