SML2343
SGC3027
≥98 mg/mL (HPLC)
别名:
SGC3027, 5′-S-[4-[(N-(3-(2,4,5-三甲基-3,6-二氧-环六-1,4-二烯基)-3-甲基)丁酰基)-(N-(4′-氯-联苯-3-基甲基)氨基]丁基]-5′-硫代腺苷, N-(4-((((2S,3S,4R,5R)-5-(6-氨基-9H-嘌呤-9-基)-3,4-二羟基四氢呋喃-2-基)甲基)硫代)丁基)-N-((4′-氯代-[1,1′-联苯基]-3-基)甲基)-3-甲基-3-(2,4,5-三甲基-3,6-二氧环己基-1,4-二烯-1-基)丁酰胺
形狀
powder
濃度
≥98 mg/mL (HPLC)
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
ClC(C=C1)=CC=C1C2=CC(CN(C(CC(C)(C)C(C(C(C)=C3C)=O)=C(C)C3=O)=O)CCCCSC[C@H]4O[C@@H](N(C=N5)C6=C5C(N)=NC=N6)[C@H](O)[C@@H]4O)=CC=C2
生化/生理作用
SGC3027是蛋白质精氨酸N-甲基转移酶(PRMT7)的选择性和细胞活性抑制剂。它是活性成分SGC8158的前药,SGC8158是由还原酶在细胞中产生的。 SGC8158被证明可以抑制PRMT7,其H2B(23-37)甲基化的IC50值为<2.5 nM,并且选择性是其他组蛋白甲基转移酶和非表观遗传靶标的40倍以上。SGC3027在使用C2C12细胞的细胞测定中抑制HSP70的甲基化,IC50值为1.3 microM。密切相关的SGC3027N在细胞测定中的活性显著降低,并且是细胞研究的对照化合物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3