Merck
SML2042
Sigma-Aldrich
27-羟基胆固醇
≥98% (HPLC)
别名:
25(R)-27-羟基胆固醇, 27-OHC, (25R)-26-羟基胆固醇, (25R)-胆甾-5-烯-3b,26-二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H46O2
CAS号:
分子量:
402.65
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D -25 to -35°, c = 0.5 in chloroform-d
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C27H46O2/c1-18(17-28)6-5-7-19(2)23-10-11-24-22-9-8-20-16-21(29)12-14-26(20,3)25(22)13-15-27(23,24)4/h8,18-19,21-25,28-29H,5-7,9-17H2,1-4H3/t18-,19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI 密鑰
FYHRJWMENCALJY-YSQMORBQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
27-羟基胆固醇可诱导谷胱甘肽耗竭、细胞凋亡、活性氧(ROS)产生和炎症。
生化/生理作用
27-羟基胆固醇是一种外围衍生的氧固醇,由CYP27A1酶产生。人们对氧固醇,尤其是大脑中的氧固醇越来越感兴趣。脑胆固醇代谢受损与几种神经退行性疾病有关。27-羟基胆固醇可穿过血脑屏障并与阿尔茨海默病有关。它在体外可作为LXRα和LXRβ的激活剂,EC50值分别为85和71 nM,其也是是胆固醇合成的抑制剂。 27-羟基胆固醇还被证明可与雌激素受体-α (ERα)和Erβ结合,充当内源性选择性雌激素受体调节剂(SERM)。在乳腺癌的鼠模型中,27-羟基胆固醇可显著增加肿瘤的生长和转移。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Neurochemical Aspects of Alzheimer's Disease: Risk Factors, Pathogenesis, Biomarkers, and Potential Treatment Strategies (2017)
Michael E Abrams et al.
Nature microbiology, 5(7), 929-942 (2020-04-15)
Cholesterol 25-hydroxylase (CH25H) is an interferon-stimulated gene that converts cholesterol to the oxysterol 25-hydroxycholesterol (25HC). Circulating 25HC modulates essential immunological processes including antiviral immunity, inflammasome activation and antibody class switching; and dysregulation of CH25H may contribute to chronic inflammatory disease