Merck
SML1703
Sigma-Aldrich
2-BFI 盐酸盐
≥98% (HPLC)
别名:
2 BFI, 2-(2-benzofuranyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride, 2-(Benzofuran-2-yl)-2-imidazoline hydrochloride, RX 801077
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H10N2O · HCl
CAS号:
分子量:
222.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]Cl.C12=CC=CC=C1OC(C3=NCCN3)=C2
InChI
1S/C11H10N2O.ClH/c1-2-4-9-8(3-1)7-10(14-9)11-12-5-6-13-11;/h1-4,7H,5-6H2,(H,12,13);1H
InChI 密鑰
RFNFFVDVGWOSNZ-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
2-BFI is a high-affinity Imidzoline I2 receptor ligand (Ki = 9.8 nM) In an in vivo functional assay, 2-BFI induces hypothermia in rats.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3