Merck
SML1508
Sigma-Aldrich
C-DIM12
≥98% (HPLC)
别名:
3,3′-[(4-Chlorophenyl)methylene]bis-1H-indole, 4-Chlorophenyl-3,3′-diindolylmethane, 4-Chlorophenyldi-3-indolylmethane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H17N2Cl
分子量:
356.85
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
protect from light
顏色
, light orange to dark red
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC(C=C1)=CC=C1C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=C4C=CC=C5
InChI
1S/C23H17ClN2/c24-16-11-9-15(10-12-16)23(19-13-25-21-7-3-1-5-17(19)21)20-14-26-22-8-4-2-6-18(20)22/h1-14,23,25-26H
InChI 密鑰
LTLRXTDMXOFBDW-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
C-DIM12 is a potent and selective nuclear receptor Nurr1 (NR4A2) activator that activates Nurr1 in urothelial carcinoma cells and in pancreatic cells. C-DIM12 suppresses inflammatory signaling in microglia.
C-DIM12 is a potent and selective nuclear receptor Nurr1 (NR4A2) activator.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)