Merck
SML1255
Sigma-Aldrich
壬氧基色胺 草酸酯
≥98% (HPLC)
别名:
5-壬氧基色胺 草酸酯, 5-(壬氧基)-1H-吲哚-3-乙胺乙二酸酯, 5-(壬氧基)色胺 草酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H30N2O · C2H2O4
分子量:
392.49
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
, white to yellow to light brown
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCCCCCCCCOC1=CC=C(NC=C2CCN)C2=C1.C
InChI
1S/C19H30N2O.CH4/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-22-17-9-10-19-18(14-17)16(11-12-20)15-21-19;/h9-10,14-15,21H,2-8,11-13,20H2,1H3;1H4
InChI 密鑰
LXACPZFRJZIDDI-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
壬基氧基色胺已被发现具有抗增殖和细胞毒性作用。研究人员已经对其用于乳腺癌的治疗进行了研究。
壬基氧基色胺(5-壬基氧基色胺)是一种有效的选择性5-HT1B受体激动剂。 壬基氧基色胺是一种能够触发PSA介导功能的聚唾液酸(PSA)模拟物。壬基氧基色胺可增强神经原代神经元的生长、保护神经元免受氧化应激、增强雪旺细胞增殖、减少星形胶质细胞的迁移、并在体外增强髓鞘的形成。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Antiproliferative and cytotoxic activities of 5-(nonyloxy) tryptamine derivatives in breast cancer cells.
Tavares C D, et al.
Cancer Research, 74(19), 5462-5462 (2014)
Minjuan Wang et al.
International journal of molecular sciences, 21(19) (2020-09-30)
Because of the importance of the HNK-1 carbohydrate for preferential motor reinnervation after injury of the femoral nerve in mammals, we screened NIH Clinical Collection 1 and 2 Libraries and a Natural Product library comprising small organic compounds for identification