主要文件
SML0989
Sigma-Aldrich
H2L5186303
≥98% (HPLC)
别名:
(2Z,2′Z)-4,4′-[1,3-Phenylenebis(oxy-4,1-phenyleneimino)]bis[4-oxo-2-butenoic acid, 4,4′-[1,3-Phenylenebis(oxy-4,1-phenyleneimino)]bis[4-oxo-2-Butenoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H20N2O8
分子量:
488.45
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 25 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C26H20N2O8/c29-23(12-14-25(31)32)27-17-4-8-19(9-5-17)35-21-2-1-3-22(16-21)36-20-10-6-18(7-11-20)28-24(30)13-15-26(33)34/h1-16H,(H,27,29)(H,28,30)(H,31,32)(H,33,34)/b14-12-,15-13-
InChI 密鑰
HZFPOTBCYPWQSH-DZDAAMPGSA-N
生化/生理作用
H2L5186303 is specific antagonist of the lysophosphatidic acid receptor LPA2 (Ki = 7.2 nM). The compound H2L5186303 displays 40- to 1800-fold selectivity over other LPA receptors.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3