Merck
SML0979
Sigma-Aldrich
Bantag-1 三氟乙酸盐
≥95% (HPLC)
别名:
Boc-Phe-His-4-氨基-5-环己基-2,4,5-三苯氧基戊烯基-Leu-(3-二甲基氨基)苄酰胺N-甲基铵 三氟乙酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C48H73N8O7 · xC2HF3O2
分子量:
874.14 (free base basis)
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
儲存溫度
−20°C
一般說明
Bantag-1 是一种肽拮抗剂。溶于水溶液。
生化/生理作用
Bantag-1 是孤儿 GPCR 铃蟾肽受体亚型 3(BRS-3)的高特异性、高亲和力的拮抗剂。
Bantag-1 是孤儿 GPCR 铃蟾肽受体亚型 3(BRS-3)的高特异性、高亲和力的拮抗剂。 Bantag-1 在 BRS-3 表达细胞中的结合亲和力为 1.3 nM。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Molecular basis for high affinity and selectivity of peptide antagonist, Bantag-1, for the orphan BB3 receptor.
Nakamura T, et al.
Biochemical Pharmacology, 115, 64-76 (2016)
Xiao-Ming Guan et al.
Cell metabolism, 11(2), 101-112 (2010-01-26)
Bombesin receptor subtype 3 (BRS-3) is a G protein coupled receptor whose natural ligand is unknown. We developed potent, selective agonist (Bag-1, Bag-2) and antagonist (Bantag-1) ligands to explore BRS-3 function. BRS-3-binding sites were identified in the hypothalamus, caudal brainstem