化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to light brown
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C18H20N2O2S/c1-21-12-4-6-16-14(10-12)18(23-9-3-8-19)15-11-13(22-2)5-7-17(15)20-16/h4-7,10-11H,3,8-9,19H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZFOMCSNUEHMROO-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
LDN-192960 is a potent and selective inhibitor of haspin (Haploid Germ Cell-Specific Nuclear Protein Kinase).
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3