主要文件
SML0716
Sigma-Aldrich
SB225002
≥98% (HPLC)
别名:
N-(2-羟基-4-硝基苯基)-N′-(2-溴苯基)脲, SB-225002
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H10BrN3O4
分子量:
352.14
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Brc1c(cccc1)NC(=O)Nc2c(cc(cc2)[N+](=O)[O-])O
InChI
1S/C13H10BrN3O4/c14-9-3-1-2-4-10(9)15-13(19)16-11-6-5-8(17(20)21)7-12(11)18/h1-7,18H,(H2,15,16,19)
InChI 密鑰
MQBZVUNNWUIPMK-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
SB-225002 对 CXCR2(白细胞介素 8 受体 β)的阻断作用,阻止 IL-8 诱导从中性粒细胞释放基质金属蛋白酶-9。基质金属蛋白酶-9 是与炎症相关的蛋白水解酶。
SB-225002 是趋化因子受体 CXCR2 的有效非肽抑制剂。
SB-225002 是趋化因子受体 CXCR2 的有效非肽抑制剂,IC50 为 22 nM,用于抑制白细胞介素 IL-8 与 CXCR2 的结合,对 CXCR1 受体的选择性 > 150 倍。CXCR2 结合许多不同的免疫细胞化学引诱物。SB-225002 对于癌症发展至关重要,并且与慢性阻塞性肺病、类风湿性关节炎和溃疡性结肠炎等炎性疾病有关。
特點和優勢
《受体分类和信号转导》手册的 趋化因子受体页有该化合物的介绍。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Regulation of matrix metalloproteinase-9 release from IL-8-stimulated human neutrophils.
Chakrabarti S and Patel K D
Journal of Leukocyte Biology, 78(1), 279-288 (2005)
Dong Cui et al.
Cancer biology & therapy, 20(5), 608-616 (2018-11-09)
C-X-C motif chemokine ligand 5 (CXCL5) is initially identified to recruit neutrophils by interacting with its receptor, C-X-C motif chemokine receptor 2 (CXCR2). Our prior work demonstrated that the expression levels of CXCL5 and CXCR2 were higher in the papillary
商品
We offer many products related to chemokine receptors for your research needs.