化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 15 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H
InChI 密鑰
BWVDQVQUNNBTLK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
1-甲基烟酰胺 (MNA) 是烟酰胺的初级代谢产物,主要由烟酰胺 N-甲基转移酶 (NNMT) 生成。1-甲基烟酰胺 (MNA) 具有抗血栓和抗炎作用。最近的一项研究表明,MNA 可能通过直接作用于内皮发挥抗血栓和抗炎作用,通过提高 NO 生物利用度和减少 eNOS 依赖性氧化应激发挥血管舒张作用。NNMT 活性增强是多种类型癌症的特征。MNA 在与 NNMT 的超表达联系的肿瘤发生中有多少直接参与正在调查中。在不产生 NNMT 的 SH-SY5Y 神经母细胞瘤细胞中,MNA 本身增加了线粒体复合物 I 的活性并增加了癌细胞的活力。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3