Merck
SML0635
Sigma-Aldrich
AZD6765 二盐酸盐
≥97% (HPLC)
别名:
(αS)-α-苯基-2-吡啶乙胺 二盐酸盐, AR-R 15896 二盐酸盐, FPL 15896 二盐酸盐, Lanicemine 二盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H14N2 · 2HCl
分子量:
271.19
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D +77 to +90°, c = 1 in methanol
儲存條件
desiccated
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C13H14N2.2ClH/c14-13(11-6-2-1-3-7-11)10-12-8-4-5-9-15-12;;/h1-9,13H,10,14H2;2*1H/t13-;;/m0../s1
InChI 密鑰
KHJHFYAGQZYCLC-GXKRWWSZSA-N
應用
AZD6765二盐酸盐可作为抗抑郁药,改善慢性不可预见性温和应激(chronic unpredictablemild stress,CUMS)病患的行为和代谢指标。
生化/生理作用
AZD6765 是一种非竞争性 N-甲基-D-天冬氨酸(NMDA)受体拮抗剂,是速效抗抑郁药。在最近一项研究中,与大多数抗 5-羟色胺或多巴胺系统的抗抑郁药可能需要数周起作用不同,AZD6765 在 80 分钟内缓解了抑郁症。效果持续约 1 小时至 2 周。AZD6765 的 IC50 值为 1.3 μM。与氯胺酮等药效更强的药物不同,它也具有快速的抗抑郁活性,AZD6765 不具有解离型副作用(如幻觉)。较早的研究表明该化合物具有神经保护作用和抗惊厥作用。
特點和優勢
该化合物是受体分类及信号转导手册上谷氨酸受体(离子通道家族)页面上的特色化合物。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.