Merck
SML0345
Sigma-Aldrich
A 887826
≥98% (HPLC)
别名:
5-(4-丁氧基-3-氯苯基)-N- [ [2-(4-吗啉基)-3-吡啶基] 甲基]-3-吡啶甲酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H29ClN4O3
分子量:
480.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: ≥5 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCOc1ccc(cc1Cl)-c2cncc(c2)C(=O)NCc3cccnc3N4CCOCC4
InChI
1S/C26H29ClN4O3/c1-2-3-11-34-24-7-6-19(15-23(24)27)21-14-22(17-28-16-21)26(32)30-18-20-5-4-8-29-25(20)31-9-12-33-13-10-31/h4-8,14-17H,2-3,9-13,18H2,1H3,(H,30,32)
InChI 密鑰
JPJGFWKHSMUKFO-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
A-887826 是 Nav1.8 通道阻断剂 (IC 50 = 11 nM),以电压依赖性方式阻断大鼠背根神经节中的 TTX 抗性钠电流。在神经性疼痛模型中,大鼠经口给予 A-887826 后,触觉异常性疼痛显著减轻。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.