Merck
SMB00562
Sigma-Aldrich
Kipukasin H
≥95% (LC/MS-UV)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H20N2O9
分子量:
408.36
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-UV)
形狀
solid
溶解度
DMSO: 1 mg/mL
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(N1)N(C=CC1=O)[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@H]2OC(C3=C(C=C(C=C3OC)O)C)=O)O)CO
InChI
1S/C18H20N2O9/c1-8-5-9(22)6-10(27-2)13(8)17(25)29-15-14(24)11(7-21)28-16(15)20-4-3-12(23)19-18(20)26/h3-6,11,14-16,21-22,24H,7H2,1-2H3,(H,19,23,26)/t11-,14-,15-,16-/m1/s1
InChI 密鑰
RARUJUZFKGDIOM-RAEVTNRLSA-N
一般說明
Natural product derived from fungal source.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)