Merck
SMB00528
Sigma-Aldrich
6,8-Dihydroxy-3-methylisocoumarin
≥95% (LC/MS-UV)
别名:
3,4-Dehydro-6-hydroxymellein
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8O4
CAS号:
分子量:
192.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-UV)
形狀
solid
溶解度
DMSO: 1 mg/mL
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC1=CC(O)=C2C(C=C(C)OC2=O)=C1
InChI
1S/C10H8O4/c1-5-2-6-3-7(11)4-8(12)9(6)10(13)14-5/h2-4,11-12H,1H3
InChI 密鑰
OHHKDUWFPNAEHQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Typcially isolated from endophytic fungus
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)