Merck
SMB00263
Sigma-Aldrich
Hispidulin 7-glucuronide
≥95% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H20O12
CAS号:
分子量:
476.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1c(O)c2C(=O)C=C(Oc2cc1O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C22H20O12/c1-31-19-13(33-22-18(28)16(26)17(27)20(34-22)21(29)30)7-12-14(15(19)25)10(24)6-11(32-12)8-2-4-9(23)5-3-8/h2-7,16-18,20,22-23,25-28H,1H3,(H,29,30)/t16-,17-,18+,20-,22+/m0/s1
InChI 密鑰
GVEZRDBRYNJUDQ-QSUZLTIMSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)