化驗
≥90% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@H]2CC[C@]3(C)[C@H]4CC[C@]5(C)[C@H](CC[C@]5(O)[C@@H]4CCC3=C2)C6=COC(=O)C=C6)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O
InChI
1S/C36H52O13/c1-17-31(49-33-29(42)27(40)26(39)24(15-37)48-33)28(41)30(43)32(46-17)47-20-8-11-34(2)19(14-20)5-6-23-22(34)9-12-35(3)21(10-13-36(23,35)44)18-4-7-25(38)45-16-18/h4,7,14,16-17,20-24,26-33,37,39-44H,5-6,8-13,15H2,1-3H3/t17-,20-,21+,22-,23+,24+,26+,27-,28-,29+,30+,31-,32-,33-,34-,35+,36-/m0/s1
InChI 密鑰
NXJOCELNFPGKIV-ARHXXGKOSA-N
一般說明
應用
生化/生理作用
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门