Merck
SMB00216
Sigma-Aldrich
4-(3,4-Dihydroxyphenyl)-7-methoxy-5-[(6-O-β-D-xylopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]- 2H-1-benzopyran-2-one
≥95% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H30O15
分子量:
594.52
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1cc(O[C@@H]2OC(CO[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)c4c(OC(=O)C=C4c5ccc(O)c(O)c5)c1
InChI
1S/C27H30O15/c1-37-11-5-16-20(12(7-19(31)40-16)10-2-3-13(28)14(29)4-10)17(6-11)41-27-25(36)23(34)22(33)18(42-27)9-39-26-24(35)21(32)15(30)8-38-26/h2-7,15,18,21-30,32-36H,8-9H2,1H3/t15-,18?,21+,22-,23+,24-,25-,26+,27-/m1/s1
InChI 密鑰
GXDJGKMWLJOJFR-WEOFHENFSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3