Merck
SMB00121
Sigma-Aldrich
Melilotoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
别名:
β-D-Glucosyl-2-coumarate, trans-β-D-Glucosyl-2-hydroxycinnamate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H18O8
CAS号:
分子量:
326.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2\C=C\C(O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H18O8/c16-7-10-12(19)13(20)14(21)15(23-10)22-9-4-2-1-3-8(9)5-6-11(17)18/h1-6,10,12-16,19-21H,7H2,(H,17,18)/b6-5+/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI 密鑰
GVRIYIMNJGULCZ-ZMKUSUEASA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)