主要文件
SIC002
Sigma-Aldrich
MISSION® siRNA通用阴性对照
别名:
MISSION® siRNA Universal Negative Control
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105324
NACRES:
NA.51
產品線
MISSION®
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
阴性对照是每个siRNA 实验的重要组成部分,在这里我们提供两种尺寸以方便您使用。 已经在人、小鼠和大鼠细胞中体外测试了该阴性对照。
法律資訊
所有siRNA 寡核苷酸均经麻省理工学院许可销售。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
MISSION siRNA Universal Negative Controls are an essential component to any siRNA experiment. Using a Negative siRNA control allows the researcher to create a baseline for mRNA knockdown efficiency. MISSION siRNA Universal Negative Controls have been tested in human, rat, and mouse cells. All have been carefully designed to have no homology to known gene sequences.