主要文件
SIAL1485
Sigma-Aldrich
Sigma®血清移液管
capacity 1 mL, individually wrapped, paper/poly, sterile, pack of 1000 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.22
材料
polystyrene
無菌
sterile
特點
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.01 mL
individually wrapped paper/poly
包裝
pack of 1000 ea
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
刻度和精度測量範圍
1-100 mL
長度
278 mm
容量
1 mL
顏色
yellow color-coded stripe
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Sigma血清移液管的纸/塑料包装可通过推出或剥离技术轻松打开。由于其包装减少了静电粘附,它也是无菌细胞培养和/或组织培养应用的理想选择,特别是在戴乳胶手套时。
这些Sigma移液管是无菌的、独立包装的血清移液管,旨在为空泡细胞/组织培养技术提供最佳的条件。
  • 标注在纸包装上的颜色编码可实现对尺寸的轻松鉴别
  • 纸/塑料包装可实现完全的查看
  • 独特的颜色编码放大条纹可用于更加容易的弯月面观察
  • 无菌、经认证的无热原且无DNase-/RNase
  • ± 2%全体积的准确度
  • 批次号印刷在了每支移液管包装上
  • 经校准可轻易提供(TD-EX20ºC)它们的内含物
法律資訊
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC