主要文件
SCP0103
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
别名:
Z-Tyr-Val-Ala-Asp-7-amino-4-trifluoromethylcoumarin, Z-YVAD-AFC, caspase-1 substrate VI
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C39H40N5O11
分子量:
754.76
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
产品名称
Caspase Substrate, ≥95% (HPLC)
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized
成份
Peptide Content, ≥80%
儲存條件
protect from light
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... CASP1(834)
Amino Acid Sequence
Z-Tyr-Val-Ala-Asp-AFC
生化/生理作用
Z-Tyr-Val-Ala-Asp-AFC, or Z-YVAD-AFC, is a fluorogenic substrate for caspase-1. The parent tetrapeptide is derived from the cleavage site for pro-interleukin b1, as the minimal sequence that caspase-1 recognizes.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)