主要文件
SBP3500433
Sigma-Aldrich
LZTR2 Blocking Peptide for SAB3500433
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
synthetic
品質等級
形狀
liquid
物種活性
human, rat, mouse
濃度
200 μg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
免疫原
18 amino acids near the carboxy terminus of human LZTR2.
應用
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
聯結
This peptide blocks the action of antibody SAB3500433.