Key Documents
SBP2283
Sigma-Aldrich
RIP3 Blocking Peptide for PRS2283
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
synthetic
形狀
liquid
物種活性
rat, mouse
濃度
200 μg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
免疫原
14 amino acids of mouse RIP3.
應用
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
聯結
This peptide blocks the action of antibody PRS2283.