主要文件
SAB5702064
Sigma-Aldrich
Anti-HGD Antibody, clone 7O8Q1, Rabbit Monoclonal
别名:
HGD, AKU, HGO, homogentisate 1,2-dioxygenase
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
無性繁殖:
7O8Q1, monoclonal
application:
WB
物種活性:
human
技術:
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
生物源
rabbit
品質等級
材料
colorless
無性繁殖
7O8Q1, monoclonal
形狀
liquid
分子量
50 kDa
物種活性
human
濃度
0.4 mg/mL
技術
western blot: 1:500 - 1:2000
顏色
colorless
同型
IgG
免疫原序列
IRGHYEAKQGGFLPGGGSLHSTMTPHGPDADCFEKASKVKLAPERIADGTMAFMFESSLSLAVTKWGLKASRCLDENYHKCWEPLKSHFTPNSRNPAEPN
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HGD(3081)
一般說明
This gene encodes the enzyme homogentisate 1,2 dioxygenase. This enzyme is involved in the catabolism of the amino acids tyrosine and phenylalanine. Mutations in this gene are the cause of the autosomal recessive metabolism disorder alkaptonuria.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 346-445 of human HGD (Q93099).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
應用
WB
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)