Merck
所有图片(4)
主要文件
SAB5702058
Sigma-Aldrich
Anti-Involucrin Antibody, clone 8H7B3, Rabbit Monoclonal
别名:
IVL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
rabbit
品質等級
材料
colorless
無性繁殖
8H7B3, monoclonal
形狀
liquid
分子量
90 kDa
物種活性
rat, human, rat
濃度
0.30 mg/mL
技術
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
顏色
colorless
同型
IgG
免疫原序列
KAENPEQQLKQEKTQRDQQLNKQLEEEKKLLDQQLDQELVKRDEQLGMKKEQLLELPEQQEGHLKHLEQQEGQLKHPEQQEGQLELPEQQEGQLELPEQQE
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... IVL(3713)
一般說明
Involucrin, a component of the keratinocyte crosslinked envelope, is found in the cytoplasm and crosslinked to membrane proteins by transglutaminase. This gene is mapped to 1q21, among calpactin I light chain, trichohyalin, profillaggrin, loricrin, and calcyclin. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human Involucrin (P07476).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
應用
WB, IHC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)