主要文件
SAB5701776
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IRS1-S307 antibody produced in rabbit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
rabbit
品質等級
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
liquid
物種活性
rat, mouse, human
濃度
2.12 mg/mL
技術
western blot: 1:500-1:2000
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer307)
基因資訊
human ... IRS1(3667)
一般說明
This gene encodes a protein which is phosphorylated by insulin receptor tyrosine kinase. Mutations in this gene are associated with type II diabetes and susceptibility to insulin resistance.
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around S307 of human IRS1 (NP_005535.1).
外觀
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1