物種活性
human, rat, mouse
濃度
0.38 mg/mL
技術
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
ubiquitination (Lys63)
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing polyubiquitinated protein (K63 linkage).
外觀
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
SAB5701120-100UL | 4065267662978 |