主要文件
SAB5700515
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IRS1-S1101 antibody produced in rabbit
别名:
HIRS-1, IRS1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
131
物種活性
mouse, human
濃度
0.88 mg/ml
技術
western blot: 1:500-1:2000
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer1101)
基因資訊
human ... IRS1(3667)
相关类别
一般說明
This gene encodes a protein which is phosphorylated by insulin receptor tyrosine kinase. Mutations in this gene are associated with type II diabetes and susceptibility to insulin resistance.
免疫原
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S1101 of human IRS1
外觀
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
儲存和穩定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)