重組細胞
expressed in HEK 293 cells
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
RM305, monoclonal
recombinant monoclonal
形狀
buffered aqueous glycerol solution
技術
flow cytometry: 0.1-1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.1-1 μg/mL
immunohistochemistry: 0.01-0.5 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.1-1 μg/mL
同型
IgG
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
血凝素(HA)基因定位于乙型流感病毒基因组的第4区段。HA是存在于流感病毒表面的一种主要抗原。它是一种同源三聚体,其中每个单体均为单一的多肽。
特異性
该抗体与氨基或羧基末端含有融合的 HA-标签的重组蛋白反应。与其他内源蛋白无交叉反应。
免疫原
对应于 HA-标签的肽(人类流行性感冒血凝素氨基酸 98-106)。
應用
抗 HA-标签抗体,兔单克隆可用于蛋白质印迹。
生化/生理作用
血凝素(HA)可在病毒进入和感染期间调节膜融合和受体结合功能。病毒可通过内吞作用和HA抗原介导的连续膜融合进入宿主细胞。Ha在病毒发病机制和宿主对病毒感染的反应中起关键作用。
特點和優勢
您可完全放心的评估我们的抗体。如果抗体在您的应用中没有发挥效果,我们将给予您完全的赔偿或更换抗体。 了解更多。
外觀
溶于含有50%甘油、1%BSA和0.09%叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Entry, Replication, Immune Evasion, and Neurotoxicity of Synthetically Engineered Bat-Borne Mumps Virus
Kruger N, et al.
Cell Reports, 25(2), 312-320 (2018)
On the origin of the human influenza virus subtypes H2N2 and H3N2.
Scholtissek C, et al.
Virology, 87(1), 13-20 (1978)
Structure and receptor specificity of the hemagglutinin from an H5N1 influenza virus.
Stevens J, et al.
Science, 312(5772), 404-410 (2006)
Bryan A Copits et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(20), 7334-7340 (2011-05-20)
Auxiliary proteins modify the biophysical function and pharmacological properties of ionotropic glutamate receptors and likely are important components of receptor signaling complexes in vivo. The neuropilin and tolloid-like proteins (NETO) 1 and NETO2, two closely related CUB domain-containing integral membrane