主要文件
SAB5202472
Sigma-Aldrich
单克隆抗4-羟基壬烯酸 小鼠抗
clone 12F7
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
12F7, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
濃度
1.0 mg/mL
技術
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
hydroxylation (4-Hydroxynonenal)
免疫原
合成4-羧甲基赖氨酸修饰的匙孔血蓝蛋白(KLH)。
外觀
PBS pH 7.4,50%甘油,0.09%叠氮化钠
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)